Learn More
1-Boc-N-Fmoc-L-triptófano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436048 5 g 5 g
15446048 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59663.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 143824-78-6 | C31H30N2O6 | 526.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143824-78-6
Fórmula molecular C31H30N2O6
Peso molecular (g/mol) 526.59
Número MDL MFCD00153366
Clave InChI ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
Sinónimo fmoc-trp boc-oh, fmoc-l-trp boc-oh, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n1-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-trp boc, pubchem10048, 1-boc-n-fmoc-l-tryptophan, ksc910o8t, n1-boc-nalpha-fmoc-l-tryptophan
PubChem CID 9849766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan
Punto de fusión ∽97°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 7698009
Sensibilidad Moisture sensitive
Rotación óptica −21° (c=1 in DMF)
Nombre IUPAC (2S)-3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H-indol-3-yl}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.58
Porcentaje de pureza 97%