Learn More
1-Ácido Boc-L-nipecótico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499327 5 g 5 g
15409337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52575.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88495-54-9 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
1-Boc-L-nipecotic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-boc-L-nipecótico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88495-54-9
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.276
Número MDL MFCD02179172
Clave InChI NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, l-1-boc-nipecotic acid, s-boc-nipecotic acid, boc-s-nipecotic acid, boc-s-nip-oh, s-boc-nip, s-n-boc-nipecotic acid, boc-nip-oh
PubChem CID 6951168
Nombre IUPAC ácido (3S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-L-nipecotic acid
Punto de fusión 165°C to 169°C
Cantidad 5 g
Rotación óptica +57° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 97%