Learn More
Éster etílico de ácido 1-boc-isonipecótico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11411020 5 g 5 g
11421020 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25393.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 142851-03-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142851-03-4
Fórmula molecular C13H23NO4
Peso molecular (g/mol) 257.33
Número MDL MFCD01763998
Clave InChI MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl n-boc-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl n-boc-4-piperidinecarboxylate, n-boc-4-carbethoxy piperidine, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ethyl n-boc-isonipecotate, ethyl 1-boc-piperidine-4-carboxylate, dimethylethyl piperidinedicarboxylic acid ethyl ester, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-boc-isonipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 2758812
Nombre IUPAC 1-O-terc-butil 4-O-etil piperidina-1,4-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Densidad 1.046
Punto de ebullición 120°C to 135°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.33
Porcentaje de pureza ≥97%