Learn More
Ácido 1-boc-isonipecótico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328486 1 g 1 g
11338486 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17527.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84358-13-4 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate. he camptothecin ester of isonipecotic acid is installed on a triazine dendrimer intermediate obtained through an iterative, scalable route to ultimately yield cationic and PEGylated targets with activities in cell culture comparable to free drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico. El éster camptotecina de ácido isonipecótico se instala en un intermedio dendrímero de triazina obtenido a través de una ruta iterativa y escalable para, en última instancia, producir objetivos catiónicos y PEGilados con actividades en cultivo celular comparables al fármaco libre.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84358-13-4
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.28
Número MDL MFCD00076999
Clave InChI JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, boc-inp-oh, 1-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, boc-isonipecotic acid, 1-boc-4-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 392871
Nombre IUPAC ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-4-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-isonipecotic acid
Punto de fusión 149°C to 151°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza ≥98%