Learn More
Ácido 1-Boc-indolina-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480829 1 g 1 g
15400839 250 mg 250 miligramos
15490829 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63883.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143262-20-8 | C14H17NO4 | 263.293 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143262-20-8
Fórmula molecular C14H17NO4
Peso molecular (g/mol) 263.293
Número MDL MFCD04973983
Clave InChI SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-indoline-7-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-7-carboxylic acid, 2,3-dihydro-indole-1,7-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-7-carboxylic acid, n-boc-indoline-7-carboxylicacid, acmc-1c2ys, 1-tert-butoxycarbonyl-7-indolinecarboxylic acid, 1h-indole-1,7-dicarboxylic acid,2,3-dihydro-,1-1,1-dimethylethyl ester, 11bs-2,6-bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-4-hydroxy-dinaphtho 2,1-d:1 inverted exclamation marka,2 inverted exclamation marka-f-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide
PubChem CID 14977845
Nombre IUPAC ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-2,3-dihidroindol-7-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=CC=CC(=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-indoline-7-carboxylic acid
Punto de fusión 182°C (decomposition)
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido