Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-Boc-indolina-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester is used as disinfector, tanning agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El éster de pinacol de ácido 1-Boc-indolina-5-borónico se utiliza como agente desinfectante y de curtido.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.25 |
| Porcentaje de pureza | 97% |