Learn More
Ácido 1-Boc-indol-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394865 1 g 1 g
11314875 250 mg 250 miligramos
11304875 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18009.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 213318-44-6 | C13H16BNO4 | 261.084 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213318-44-6
Fórmula molecular C13H16BNO4
Peso molecular (g/mol) 261.084
Número MDL MFCD02093045
Clave InChI SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-indole-2-boronic acid, 1-boc-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-n-boc-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indol-2-ylboronic acid, 1-boc-2-indoleboronic acid, n-boc-indol-2-yl boronic acid
PubChem CID 2773302
Nombre IUPAC ácido [1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]indol-2-il]borónico
SMILES B(C1=CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-indole-2-boronic acid
Punto de fusión ∽85°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 8148683
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.08
Porcentaje de pureza 95%