Learn More
1-Boc-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11350074 5 g 5 g
11360074 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00506.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49761-82-2 | C8H12N2O2 | 168.196 g/mol
1-Boc-imidazole is used in the preparation of water soluble polyrotaxane, via modification of α-cyclodextrin in the presence of KOH and N,N?-carbonyldiimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-boc-imidazol se utiliza en la preparación de polirotaxano soluble en agua, mediante la modificación de α-ciclodextrina en presencia de KOH y N,N′-carbonildiimidazol.
Solubilidad
Soluble en hexano, acetona y DMF.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49761-82-2
Fórmula molecular C8H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 168.196
Número MDL MFCD00014497
Clave InChI MTBKGWHHOBJMHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-imidazole, tert-butyl 1h-imidazole-1-carboxylate, n-tert-butoxycarbonylimidazole, 1-tert-butoxycarbonyl imidazole, 1h-imidazole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, imidazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl imidazolecarboxylate, 1-boc-imidazole, acmc-209ki1, ksc237k5p
PubChem CID 521262
Nombre IUPAC terc-butilo imidazol-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-imidazole
Punto de fusión 44°C to 48°C
Cantidad 5 g
Beilstein 607792
Información de solubilidad Soluble in hexane,acetone,and DMF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.2
Porcentaje de pureza 98%