Learn More
1-Boc-homopiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388656 5 g 5 g
11378656 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17728.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112275-50-0 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
1-Boc-homopiperazine is used in synthesis of potent anticoagulant. It is also used to produce 4-(7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinolin-11-yl)-[1,4]diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester by reaction with 11-bromo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-Boc-homopiperazina se utiliza en la síntesis de anticoagulantes potentes. También se utiliza para producir ácido carboxílico de éster de tert-butilo 4-(7,8,9,10-tetrahidro-6H-ciclohepta[b]quinolina-11-il)-[1,4]diacepina-1 por reacción con quinolina 11-bromo-7,8,9,10-tetrahidro-6H-ciclohepta[b].
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112275-50-0
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD00276987
Clave InChI WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-homopiperazine, 1-boc-hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, 1-boc-1,4-diazepane, n-boc-homopiperazine, boc-hopiz, boc-homopiperazine, n-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, tert-butyl 1-homopiperazinecarboxylate
PubChem CID 2756058
Nombre IUPAC tert-butil 1,4-diazepano-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-homopiperazine
Punto de ebullición 90°C (0.5mmHg)
Índice de refracción 1.471
Número UN UN2735
Beilstein 7581789
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Densidad 1.016
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 98%