Learn More
1-BOC-hexahidro-1,4-diazepina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10604945 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10604945 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10604945 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399530050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-Hexahydro-1, 4-diazepine
CAS 112275-50-0
Punto de ebullición 92.0°C to 96.0°C (0.5mmHg)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C10H20N2O2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00276987
Sinónimo 1-boc-homopiperazine, 1-boc-hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, 1-boc-1,4-diazepane, n-boc-homopiperazine, boc-hopiz, boc-homopiperazine, n-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, tert-butyl 1-homopiperazinecarboxylate
Clave InChI WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Densidad 1.0290g/mL
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
Nombre IUPAC tert-butil 1,4-diazepano-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 200.28
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C
PubChem CID 2756058
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 98%
Gravedad específica 1.029
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.