Learn More
Ácido 1-Boc-D-nipecótico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499137 5 g 5 g
15409147 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52416.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 163438-09-3 | C11H18NO4 | 228.27 g/mol
1-Boc-D-nipecotic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-Boc-D-nipecótico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163438-09-3
Fórmula molecular C11H18NO4
Peso molecular (g/mol) 228.27
Número MDL MFCD02179173
Clave InChI NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-M
Sinónimo r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
PubChem CID 643516
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-D-nipecotic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 5539297
Nombre IUPAC (3R)-1-[(terc-butoxi)carbonil]piperidina-3-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 97%