Learn More
1-BOC-acetidina-3-metanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15299726 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15299726 5 g 5 g
15289726 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15299726 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452090050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142253-56-3
Fórmula molecular C9H17NO3
Peso molecular (g/mol) 187.24
Número MDL MFCD06656141
Clave InChI HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10583745
Nombre IUPAC tert-butil 3-(hidroximetil)acetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CO)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-azetidine-3-methanol
Punto de fusión 50°C to 53°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Sinónimo tert-butyl 3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-azetidine-3-yl-methanol, 1-boc-azetidine-3-yl methanol, 1-boc-azetidine-3-ylmethanol, 1-boc-3-hydroxymethyl azetidine, 1-boc-3-azetidinemethanol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinemethanol, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 3-hydroxymethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 117°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Boc-azetidine-3-methanol, 96%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.