Learn More
Ácido 1-BOC-acetidina-3-carboxílico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11946731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
11946731 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11946731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442065000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-Azetidine-3-carboxylic acid
Punto de fusión 105°C to 107°C
CAS 142253-55-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C9H14NO4
Número MDL MFCD01860897
Sinónimo 1-boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-3-azetidinecarboxylic acid, n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-aze 3-oh, azetidine-1,3-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, n-boc-3-azetidine carboxylic acid
Clave InChI NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C([O-])=O
Nombre IUPAC 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 200.22
Cantidad 500 mg
PubChem CID 2755981
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino