Learn More
Ácido carboxílico 1-Boc-azetidina-3, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472160 1 g 1 g
15413837 250 mg 250 miligramos
11482160 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28817.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142253-55-2 | C9H14NO4 | 200.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142253-55-2
Fórmula molecular C9H14NO4
Peso molecular (g/mol) 200.22
Número MDL MFCD01860897
Clave InChI NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-3-azetidinecarboxylic acid, n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-azetidine-3-carboxylic acid, boc-aze 3-oh, azetidine-1,3-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, n-boc-3-azetidine carboxylic acid
PubChem CID 2755981
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Punto de fusión 98°C to 105°C
Nombre IUPAC 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidina-3-carboxilato
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 97%