Learn More
1-Boc-azetidina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449547 5 g 5 g
15459547 250 mg 250 miligramos
15439547 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52794.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 177947-96-5 | C9H15NO3 | 185.223 g/mol
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde is used as a starting material in organic synthesis. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1-Boc-azetidina-3-carboxaldehído se utiliza como material de partida en la síntesis orgánica. También se utiliza como intermediario en los productos farmacéuticos.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. No compatible con agua ni agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177947-96-5
Fórmula molecular C9H15NO3
Peso molecular (g/mol) 185.223
Número MDL MFCD06656142
Clave InChI JVQOZRRUGOADSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-azetidinecarboxaldehyde, 1-boc-3-formylazetidine, 1-boc-azetidine-3-carboxaldehyde, azetidine-3-carboxaldehyde, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxaldehyde, 3-formylazetidine-1-carboxylic acid tert-butylester, pubchem10136, 1-boc-3-azetidinecarbaldehyde, 1-boc-3-azetidine carboxaldehyde
PubChem CID 10726182
Nombre IUPAC 3-Formilazetidina-1-carboxilato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Punto de ebullición 77°C to 82°C (2mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Sensibilidad Air sensitive
Porcentaje de pureza 97%