Learn More
Ácido 1-(Boc-amino)ciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30331625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331625 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6196455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 88950-64-5
Fórmula molecular C34 H30 F N3 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(Tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C34H30FN3O2/c1-40-32(39)33(25-35,37-23-27-14-6-2-7-15-27)22-31-24-38(26-36-31)34(28-16-8-3-9-17-28,29-18-10-4-11-19-29)30-20-12-5-13-21-30/h2-21,23-24,26H,22,25H2,1H3/b37-23+
SMILES COC(=O)C(CF)(Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)\N=C\c5ccccc5
Nombre IUPAC 2-[(E)-bencilidenoamino]-2-(fluorometil)-3-(1-tritilimidazol-4-il)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 531.619
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.232