Learn More
Ácido 1-(Boc-amino)ciclopropanocarboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 88950-64-5 |
| Fórmula molecular | C34 H30 F N3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(Tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H30FN3O2/c1-40-32(39)33(25-35,37-23-27-14-6-2-7-15-27)22-31-24-38(26-36-31)34(28-16-8-3-9-17-28,29-18-10-4-11-19-29)30-20-12-5-13-21-30/h2-21,23-24,26H,22,25H2,1H3/b37-23+ |
| SMILES | COC(=O)C(CF)(Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)\N=C\c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-bencilidenoamino]-2-(fluorometil)-3-(1-tritilimidazol-4-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 531.619 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 531.232 |