Learn More
Ácido 1-(Boc-amino)ciclobutanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449338 5 g 5 g
15459338 250 mg 250 miligramos
15439338 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62888.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120728-10-1
Fórmula molecular C10H16NO4
Peso molecular (g/mol) 214.24
Número MDL MFCD02682623
Clave InChI ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 1512646
Nombre IUPAC Ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclobutano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión 129°C to 133°C
Beilstein 7994003
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido