Learn More
1-Boc-amino-3,6,9-trioxaundecanil-11-bromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-bromide |
| CAS | 1076199-21-7 |
| Fórmula molecular | C13 H26 Br N O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H26BrNO5/c1-13(2,3)20-12(16)15-5-7-18-9-11-19-10-8-17-6-4-14/h4-11H2,1-3H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCBr |
| Nombre IUPAC | N-[2-[2-[2-(2-bromoetoxi)etoxi]etoxi]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 356.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.0994 |