Learn More
1-Boc-7-metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468895 1 g 1 g
15478895 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34352.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 243641-37-4
Fórmula molecular C14H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 248.326
Número MDL MFCD06659018
Clave InChI CHWMFCCGEWQABK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 1-boc-7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine, 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-methyl-8-tert-butoxycarbonyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, tert-butyl 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridinecarboxylate, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylate
PubChem CID 17750173
Nombre IUPAC 7-metil-3,4-dihidro-2H-1,8-naftiridina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC1=NC2=C(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Punto de fusión 97°C to 100°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.33
Porcentaje de pureza 95%