Learn More
Ácido 1-boc-6-cianoindole-2-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489257 250 mg 250 miligramos
15479257 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52520.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 913835-67-3 | C14H15BN2O4 | 286.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913835-67-3
Fórmula molecular C14H15BN2O4
Peso molecular (g/mol) 286.09
Número MDL MFCD08436056
Clave InChI CZEBTZMIQZVUSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-6-cyanoindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, 6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyanoindol-2-ylboronic acid, acmc-209r9t, 6-cyano-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronicacid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-dihydroxyboryl-1h-indole-6-carbonitrile
PubChem CID 44119347
Nombre IUPAC ácido [6-ciano-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]indol-2-il]borónico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(C=C12)C#N)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid
Punto de fusión 219°C to 221°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.09
Porcentaje de pureza 96%