Learn More
Ácido 1-Boc-5-metoxiindol-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459407 5 g 5 g
15449407 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52654.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 290331-71-4 | C14H18BNO5 | 291.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 290331-71-4
Fórmula molecular C14H18BNO5
Peso molecular (g/mol) 291.11
Número MDL MFCD04039006
Clave InChI PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxy-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, 1-boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxy-1h-indol-2-yl boronic acid, n-boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 1-boc-5-methoxy-1h-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxyindol-2-ylboronic acid, pubchem24022, acmc-1cjok
PubChem CID 2794716
Nombre IUPAC ácido [5-metoxi-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]indol-2-il]borónico
SMILES COC1=CC=C2N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=CC2=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.11
Porcentaje de pureza 95%