Learn More
1-Boc-5-bromoindolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455618 250 mg 250 miligramos
15445618 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59341.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 261732-38-1 | C13H16BrNO2 | 298.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261732-38-1
Fórmula molecular C13H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 298.18
Número MDL MFCD08059280
Clave InChI UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 5-bromoindoline-1-carboxylate, 1-boc-5-bromoindoline, n-boc-5-bromoindoline, tert-butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 5-bromo-2,3-dihydro-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1h-indole-1-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20aixt, amth084, 5-bromo-1-t-butyloxycarbonylindoline
PubChem CID 21865438
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihidroindol-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-5-bromoindoline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.18
Porcentaje de pureza 97%