Learn More
Ácido (1-Boc-4-piperidiniloxi)acético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474777 1 g 1 g
15484777 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32102.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161948-70-5
Fórmula molecular C12H21NO5
Peso molecular (g/mol) 259.302
Número MDL MFCD02178987
Clave InChI YHUAHIMRWSVXCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-carboxymethoxypiperidine, n-boc-4-carboxymethoxy-piperidine, 4-carboxymethoxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-piperidinyloxy acetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl oxy acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy acetic acid, 1-boc-4-carboxymethoxy-piperidine, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy aceticacid, 2-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidyl oxy acetic acid
PubChem CID 1502082
Nombre IUPAC ácido 2-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-4-il]oxicético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Boc-4-piperidinyloxy)acetic acid
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.3
Porcentaje de pureza 95%