Learn More
1-Boc-4-piperidinametanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372549 5 g 5 g
11362549 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26650.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123855-51-6 | Molecular Formula: C11H21NO3 | Molecular Weight: 215.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123855-51-6
Fórmula molecular C11H21NO3
Peso molecular (g/mol) 215.29
Número MDL MFCD02094488
Clave InChI CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol
PubChem CID 2764081
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-piperidinemethanol
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación