Learn More
1-BOC-4-Piperidincarboxaldehído, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11956411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11956411 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11956411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441755000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
CAS 137076-22-3
Punto de fusión 31.0°C to 34.0°C
Punto de ebullición 120.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H19NO3
Número MDL MFCD02179019
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clave InChI JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
Nombre IUPAC 4-formilpiperidina-1-carboxilato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 213.28
PubChem CID 1514430
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.