Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-piperidineacetic acid, 97%
Código de producto. 15491408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491408 1 g 1 g
15401418 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491408 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H55231.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 157688-46-5
Fórmula molecular C12H21NO4
Peso molecular (g/mol) 243.303
Número MDL MFCD00800239
Clave InChI ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
PubChem CID 1512539
Nombre IUPAC ácido 2-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-4-il]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-piperidineacetic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 7028968
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.3
Porcentaje de pureza 97%