Learn More
1-Boc-4-(p-toluenosulfoniloximetil)piperidina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448705 250 mg 250 miligramos
15428705 1 g 1 g
15438705 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33929.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166815-96-9
Fórmula molecular C18H27NO5S
Peso molecular (g/mol) 369.476
Número MDL MFCD05864740
Clave InChI DARTVAOOTJKHQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-4-toluenesulfonyloxymethyl piperidine, tert-butyl 4-tosyloxy methyl piperidine-1-carboxylate, n-tert-butoxycarbonyl-4-4-toluenesulfonyloxymethyl piperidine, 1-boc-4-tosyloxymethyl piperidine, tert-butyl 4-4-methylbenzenesulfonyl oxy methyl piperidine-1-carboxylate, 4-toluene-4-sulfonyloxymethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-methylphenyl sulfonyl oxy methyl piperidine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-p-toluenesulfonyloxy methyl piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-tosyloxymethyl piperidine, tert-butyl 4-tosyloxymethyl piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 10642851
Nombre IUPAC 4-[(4-metilfenil)sulfoniloximetil]piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(p-toluenesulfonyloxymethyl)piperidine
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.48
Porcentaje de pureza 96%