Learn More
Ácido 1-boc-4-(metoxicarbonil)pirrolidina-3-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424510 1 g 1 g
11414510 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50086.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1210863-93-6 | C12H19NO6 | 273.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1210863-93-6
Fórmula molecular C12H19NO6
Peso molecular (g/mol) 273.29
Número MDL MFCD07781134
Clave InChI OHQXZMNJROMWMW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-acetoxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-boc-4-methoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, pyrrolidine-1,3,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl 3-methyl diester, 4-acetyloxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 45925717
Nombre IUPAC ácido 4-acetiloxi-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-3-carboxílico
SMILES CC(=O)OC1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.29
Porcentaje de pureza 96%