Learn More
Ácido 1-boc-4-(metoxicarbonil)pirrolidina-3-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414510 250 mg 250 miligramos
11424510 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50086.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1210863-93-6 | C12H19NO6 | 273.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1210863-93-6
Fórmula molecular C12H19NO6
Peso molecular (g/mol) 273.29
Número MDL MFCD07781134
Clave InChI OHQXZMNJROMWMW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-acetoxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-boc-4-methoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, pyrrolidine-1,3,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl 3-methyl diester, 4-acetyloxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 45925717
Nombre IUPAC ácido 4-acetiloxi-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-3-carboxílico
SMILES CC(=O)OC1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.29
Porcentaje de pureza 96%