Learn More
1-Boc-4-yodopiperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407007 1 g 1 g
15417007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34090.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 301673-14-3 | C10H18INO2 | 311.163 g/mol
Used in the coupling reaction in Iron-and Cobalt-Catalyzed Arylation of Azetidines, Pyrrolidines, and Piperidines with Grignard Reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la reacción de acoplamiento de la arilación catalizada con hierro y cobalto de azetidina, pirrolidinas y piperidinas mediante reactivos de Grignard.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301673-14-3
Fórmula molecular C10H18INO2
Peso molecular (g/mol) 311.163
Número MDL MFCD04115041
Clave InChI YFWQFKUQVJNPKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-iodopiperidine, 1-boc-4-iodopiperidine, n-boc-4-iodo-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-iodopiperidine, tert-butyl 4-iodotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-n-boc-4-iodopiperidine, 4-iodo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-iodopiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-iodo-1-piperidinecarboxylate
PubChem CID 10892302
Nombre IUPAC terc-butil 4-yodopiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-iodopiperidine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.16
Porcentaje de pureza 95%