Learn More
1-Boc-4-hidroxiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384156 5 g 5 g
11374156 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19275.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109384-19-2 | Molecular Formula: C10H19NO3 | Molecular Weight: 201.266 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109384-19-2
Fórmula molecular C10H19NO3
Peso molecular (g/mol) 201.266
Número MDL MFCD01075174
Clave InChI PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
PubChem CID 643502
Nombre IUPAC terc-butil 4-hidroxipiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-hydroxypiperidine
Punto de fusión 62°C to 64°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7202094
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 98%