Learn More
1-BOC-4-cloropiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10774882 1 g 1 g
10048049 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774882 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 154874-94-9 | C10H18ClNO2 | 219.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154874-94-9
Fórmula molecular C10H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 219.71
Número MDL MFCD04115040
Clave InChI NZZWXABIGMMKQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-chloro-piperidine, 1-boc-4-chloropiperidine, 1-boc-4-chloro-piperidine, 4-chloro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-4-chloropiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, chloropiperidine, 1-n-boc-4-chloropiperidine, ksc528i4h, 1-n-boc-4-chloro-piperidine
PubChem CID 11138624
Nombre IUPAC terc-butilo 4-cloropiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Cl)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-4-chloropiperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.71
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-BOC-4-chloro-piperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.