Learn More
1-BOC-4-Bromoindol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-BOC-4-Bromoindole |
| CAS | 676448-17-2 |
| Fórmula molecular | C13 H14 Br N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Bromoindole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-Boc-4-bromoindole, tert-Butyl 4-bromo-1H-indole-1-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-7-9-10(14)5-4-6-11(9)15/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2c(Br)cccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-bromoindol-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 296.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.021 |