Learn More
1-BOC-4-(Aminometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11936371 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 11936371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436610050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-BOC-4-(Aminomethyl)piperidine
CAS 144222-22-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0130g/mL
Punto de ebullición 237°C to 238°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H23N2O2
Número MDL MFCD01076207
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.013
Sinónimo 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clave InChI KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
Nombre IUPAC {1-[(terc-butoxi)carbonil]piperidin-4-il}metanaminio
Peso molecular (g/mol) 215.32
PubChem CID 736817
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-BOC-4-(Aminomethyl)piperidine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.