Learn More
1-Boc-4-(6-nitro-3-piridil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450758 1 g 1 g
15470758 250 mg 250 miligramos
15460758 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54465.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 571189-16-7 | C14H20N4O4 | 308.338 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571189-16-7
Fórmula molecular C14H20N4O4
Peso molecular (g/mol) 308.338
Número MDL MFCD11849291
Clave InChI SUWKOEMQNOBJEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-6-nitropyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-nitro-3-pyridyl piperazine, 1-boc-4-6-nitropyridin-3-yl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-nitro-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-6-nitro-pyridin-3-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-6-nitro-pyridin-3-yl-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-nitro-3-pyridiny, tert-butyl 4-6-nitropyridin-3-yl piperazine-carboxylate, tert-butyl 4-6-nitro-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 11243758
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(6-nitropiridin-3-il)piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CN=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.33
Porcentaje de pureza 97%