Learn More
1-Boc-4-(6-aminopiridin-3-il)piperazina, TRC
Código de producto. 30339487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339487 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30339487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB621160250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
CAS 571188-59-5
Fórmula molecular C14H22N4O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2
Nombre IUPAC 4-(6-aminopiridin-3-il)piperazina-1-carboxilato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 278.35