Learn More
1-Boc-4-(6-aminopiridin-3-il)piperazina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-d4 |
| CAS | 1808106-94-6 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester-d4, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate-d4, tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O5S/c1-3(4(5)6)9-10(2,7)8/h3H,1-2H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](OS(=O)(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-metilsulfoniloxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 168.168 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.009 |