Learn More
1-Boc-4-(5-yodo-2-piridil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444620 1 g 1 g
11434620 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444620 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50144.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497915-42-1
Fórmula molecular C14H20IN3O2
Peso molecular (g/mol) 389.24
Número MDL MFCD07781193
Clave InChI RJHWOWJRQNENIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-5-iodo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-iodopyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-5-iodopyridin-2-yl piperazine, 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-1aoz2, tert-butyl 4-5-iodanylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-iodo-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-iodo-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164639
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(5-iodopiridin-2-il)piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(5-iodo-2-pyridyl)piperazine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.24
Porcentaje de pureza 95%