Learn More
1-Boc-4,5-diciano-2-(3-piridil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440628 250 mg 250 miligramos
15420628 1 g 1 g
15430628 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54303.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1347815-06-8
Fórmula molecular C15H13N5O2
Peso molecular (g/mol) 295.302
Número MDL MFCD20265231
Clave InChI VHYAIVBSALAEJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4,5-dicyano-2-3-pyridyl imidazole, tert-butyl 4,5-dicyano-2-pyridin-3-yl imidazole-1-carboxylate
PubChem CID 73995745
Nombre IUPAC 4,5-diciano-2-piridin-3-ilimidazol-1-carboxilato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(=C(N=C1C2=CN=CC=C2)C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4,5-dicyano-2-(3-pyridyl)imidazole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.3
Porcentaje de pureza 97%