Learn More
1-Boc-4-(4-nitrofenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15420409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420409 250 mg 250 miligramos
15400409 1 g 1 g
15410409 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63615.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182618-86-6
Fórmula molecular C15H21N3O4
Peso molecular (g/mol) 307.35
Número MDL MFCD02187326
Clave InChI MGYCIJUTYLUYJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-4-nitrophenyl piperazine, tert-butyl 4-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-nitrophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-4-nitrophenyl piperazinecarboxylate, acmc-1c6wn, 1-n-boc-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-4-nitrobenzene, 1-t-butoxycarbonyl4-4-nitrophenyl piperazine, 1-t-butoxycarbonyl-4-4-nitrophenyl piperazine
PubChem CID 3380696
Nombre IUPAC 4-(4-nitrofenil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido