Learn More
1-Boc-4-(4-formilfenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471638 1 g 1 g
15481638 5 g 5 g
15491638 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55413.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 197638-83-8 | C16H22N2O3 | 290.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 197638-83-8
Fórmula molecular C16H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 290.36
Número MDL MFCD05864663
Clave InChI KHORERZDMJTBMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-4-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazinebenzaldehyde, tert-butyl 4-4-formylphenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazinecarboxylate, acmc-209f1h, 1-n-boc-4-4-formylphenyl piperazine, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2795509
Nombre IUPAC 4-(4-formilfenil)piperazina-1-carboxilato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Punto de fusión 118°C to 121°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 97%