Learn More
1-Boc-4-(4-aminofenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479748 5 g 5 g
15489748 250 mg 250 miligramos
15469748 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63191.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277.368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La1-Boc-4-(4-aminofenil)piperazina es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170911-92-9
Fórmula molecular C15H23N3O2
Peso molecular (g/mol) 277.368
Número MDL MFCD04115065
Clave InChI RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
PubChem CID 11011301
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(4-aminofenil)piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido