Learn More
1-Boc-4-(3-hidroxipropil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine |
| Punto de fusión | 73°C to 77°C |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.33 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |