Learn More
1-Boc-4-(2-hidroxietil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422408 25 g 25 g
15402408 1 g 1 g
15412408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55991.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77279-24-4 | C11H22N2O3 | 230.308 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77279-24-4
Fórmula molecular C11H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 230.308
Número MDL MFCD00728947
Clave InChI VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl piperazine, 1-tert-butyloxy carbonyl-4-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl-piperazine, 4-2-hydroxy-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-hydroxyethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinecarboxylate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 735736
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Punto de fusión 38°C to 42°C
Color Marrón a blanco
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido