Learn More
1-BOC-4-(2-hidroxietil-d4)piperazina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Dimethylethyl 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate-d4 |
| CAS | 1219802-10-4 |
| Fórmula molecular | C11 D4 H18 N2 O3 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-BOC-4-(2-Hydroxyethyl-d4)piperazine, 1,1-Dimethylethyl 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate-d4, 1,1-Dimethylethyl 4-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)piperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)piperazine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-d4, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-D4 (2-hydroxyethyl-D4), 2-[4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazino]ethanol-1,1,2,2-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-6-4-12(5-7-13)8-9-14/h14H,4-9H2,1-3H3/i8D2,9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.329 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.188 g/mol |
| Mostrar más |