Learn More
1-Boc-4-(2-formilfenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15482368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482368 25 g 25 g
15462368 1 g 1 g
15472368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55966.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174855-57-3
Fórmula molecular C16H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 290.363
Número MDL MFCD05864664
Clave InChI FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 6490990
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(2-formilfenil)piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 97%