Learn More
1-Boc-4-(2-Fluoro-4-nitrofenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458256 250 mg 250 miligramos
15429988 1 g 1 g
15439988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63340.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154590-34-8
Fórmula molecular C15H20FN3O4
Peso molecular (g/mol) 325.34
Número MDL MFCD08443959
Clave InChI YOLVWCABLVHASL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16203508
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(2-fluoro-4-nitrofenil)piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Cantidad 250 mg
Sinónimo tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, butylfluoronitrophenyltetrahydropyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 3-fluoro-4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nitrobenzene, tert-butyl4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido