Learn More
1-Boc-4-(2-cloroetil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406167 1 g 1 g
15416167 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33349.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 208167-83-3 | C11H21ClN2O2 | 248.751 g/mol
By the direct condensation of chloroalkyl piperazine, nitrogen mustard benzaldehyde, and pyrrole anticancer activity to bel-7404 liver cancer cells was found.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Mediante la condensación directa de la piperazina de cloroalquilo, el benzaldehído de mostaza nitrogenada y la actividad anticancerígena de pirroles en células cancerosas del hígado bel-7404.
Solubilidad
Ligeramente soluble (7,2 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208167-83-3
Fórmula molecular C11H21ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 248.751
Número MDL MFCD08443993
Clave InChI MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-chloroethyl piperazine, tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-chloroethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-2-chloroethyl piperazine, n1-boc protected, 4-2-chloroethyl piperazine,n1-boc protected, tertbutylchloroethyltetrahydropyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyraz
PubChem CID 22106269
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(2-cloroetilo)piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Punto de fusión 63°C to 65°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly Soluble (7.2g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.76
Porcentaje de pureza 97%