Learn More
1-BOC-4-(2-aminoetil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465010 1 g 1 g
15492152 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 192130-34-0 | C11H25N3O2 | 231.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192130-34-0
Fórmula molecular C11H25N3O2
Peso molecular (g/mol) 231.34
Número MDL MFCD02683049
Clave InChI QSYTWBKZNNEKPN-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo tert-butyl 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-n-2-aminoethyl-1-n-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-1-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminoethyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-n-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-2-aminoethyl-4-tert-butoxycarbonylpiperazine
PubChem CID 1514400
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(2-aminoetil)piperazin-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH+](CC[NH3+])CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine
Punto de fusión 36.0°C to 41.0°C
Punto de ebullición 198.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.32
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Boc-4-(2-aminoethyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.